Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, fosfato, incolore, Plastic bottle, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Codice catalogo ACRO383850010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:1 L
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:7,00
- Cat. No.:ACRO383850010
- Densità:1