Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, ftalato, incolore, Plastic bottle, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Codice catalogo ACRO383835000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Tipo di tampone pH:ftalato
- Conf:500 mL
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:4,00