Fumaroyl chloride 95%
Bottiglia di vetro, 25 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Fumaroyl chloride 95%
Codice catalogo ACRO165970250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 627-63-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Fumaryl chloride
- Numero CAS:627-63-4
- Formula:C₄H₂Cl₂O₂
- Numero MDL:MFCD00000733
- Molecular Weight:152.96 g/mol
- Punto di ebollizione:161…164 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:–2 °C
- Densità:1,41 g/cm³
- Punto di infiammabilità:73 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:211-005-4
- UN:1780
- ADR:8,II
Documents
ACRO16597
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mL
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



