Orders LinkContactUsLinkComponent
Concentrator
Concentratore, polveri, per usi con Tube-O-DIALYZER™, 150 g
Codice catalogo 786-144
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Concentrator
Codice catalogo 786-144
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
Concentrator
Concentratore, polveri, per usi con Tube-O-DIALYZER™, 150 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 159.00
Log in per disponibilità
1 * 150 g
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    150 g
  • Descrizione:
    Concentratore, polveri, per usi con Tube-O-DIALYZER™
Specifiche