G-Biosciences Hybridization Buffer (Hybridization Denaturing Solution)
Hybridization denaturing solution (1,5 M NaCl, 0,5 N NaOH), 1 gallon
Codice catalogo R016
Nome del fornitore: G-Biosciences
G-Biosciences Hybridization Buffer (Hybridization Denaturing Solution)
Codice catalogo R016
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Ready-to-Use: Convenient, time-saving formulation ideal for consistent experimental reproducibility.
1.5 M sodium chloride
- 0.5 M sodium hydroxide
A high-pH reagent used to denature double-stranded nucleic acids into single strands, preparing DNA or RNA for hybridization. Ready-to-use: Convenient, time-saving formulation ideal for consistent experimental reproducibility.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 gallon
- Descrizione:Hybridization denaturing solution (1,5 M NaCl, 0,5 N NaOH)
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..