Dry buffer packs, JAW™
Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack, 25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride, 7,25 - 7,55, 20
Codice catalogo 786-288
Nome del fornitore: G-Biosciences
Vai a
Product Details & Documents
Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:20
- Descrizione:Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack
- Valore pH:7,25 - 7,55
- Indice:25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride