Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua, DEPC treated

Acqua, DEPC treated

Plastic bottle, 125 mL
Codice catalogo 786-117
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Acqua, DEPC treated
Codice catalogo 786-117
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  7732-18-5
Acqua, DEPC treated
Acqua, DEPC treated

Plastic bottle, 125 mL

Numero CAS:  7732-18-5
Price
SFr. 31.80
Log in per disponibilità
1 * 125 mL
Product Details & Documents

Ultra pure DEPC-Treated water is suitable for use with sensitive RNA research. It is prepared by incubating with 0.1% DEPC (diethylpyrocarbonate), an RNase inhibitor, and then autoclaved to remove the DEPC, to prevent downstream interference, and sterilized.

Sinonimi:  Hydrogen oxide
  • Numero CAS:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • Numero MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    125 mL

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..