Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, borato, 25 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Codice catalogo 33595-1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
: According to DIN 19266.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Tipo di tampone pH:borato
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Accuratezza pH:—
- Pk Info:1×1 L
- Valore pH:9,180