J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 9,00, ±0,02, borato, blu, 1
Nome del fornitore: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Codice catalogo 4862.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_BAKR4861 SDS_IT_CH_BAKR4861
Scheda di sicurezza
spec_BAKR4861.pdf
Specifiche del prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di tampone pH:borato
- Conf:1
- Colore:blu
- Descrizione:DILUT-IT™ concentrate
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:9,00