J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 2,00, ±0,02, Citrato, 20 °C, 1
Nome del fornitore: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Codice catalogo 4851.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_BAKR4795 sds_BAKR4796 sds_BAKR4851 SDS_IT_CH_BAKR4795 SDS_IT_CH_BAKR4796
Scheda di sicurezza
More
spec_BAKR4795.pdf spec_BAKR4796.pdf
Specifiche del prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di tampone pH:Citrato
- Conf:1
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Descrizione:DILUT-IT™ concentrate
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:2,00