J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 1,00, HCl/KCl, 1
Nome del fornitore: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Codice catalogo 4850.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di tampone pH:HCl/KCl
- Conf:1
- Descrizione:DILUT-IT™ concentrate
- Valore pH:1,00