Acqua, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo 9825.1000GL
Nome del fornitore: Avantor
Acqua, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Codice catalogo 9825.1000GL
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS: 7732-18-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³ (4 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_BAKR9825
Scheda di sicurezza
spec_BAKR9825.1000GL.pdf spec_BAKR9825.2500GL.pdf
Specifiche del prodotto
VWR J.T.Baker® High Purity solvents and reagents
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Residue after Evaporation:max. 5 ppm
- LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid::-
- at 210 nm:max. 0,005
- at 254 nm:max. 0,001 uv
- LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid::-
- Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine):max. 100 ng/ml
- Trace Impurities (in ppb):-
- Aluminium (Al):max. 500 ppb
- Calcium (Ca):max. 100 ppb
- Iron (Fe):max. 100 ppb
- Magnesium (Mg):max. 100 ppb
- Potassium (K):max. 100 ppb
- Sodium (Na):max. 100 ppb
- Product Information (not specifications)::-
- Density (g/ml) at 20°C:1.00
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Cat. No.:9825.1000GL
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion