Accessories for Cryo Boxes
Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
Codice catalogo 211-0349
Nome del fornitore: GLW
Vai a
Product Details & Documents
Documents
GLWAZ25_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
- Seq:6