Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, blu, 2, 11 mm
Codice catalogo MARI1215671
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Dokumente
Specifiche
- N. di pozzetti:2
- Colore:blu
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
- Seq:05
- Ø foro:11 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



