Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità | Avantor
Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, blu, 2, 11 mm
Codice catalogo MARI1215671
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Codice catalogo MARI1215671
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, blu, 2, 11 mm
Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
Dokumente
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
  • N. di pozzetti:
    2
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
  • Seq:
    05
  • Ø foro:
    11 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..