Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Plastica, BD Hemogard™, Sodium citrate (0,109 M), 75 mm, 13 mm, azzurro, 2,7 ml
Codice catalogo BDAM363048
Nome del fornitore: BD Medical
Vai a
Product Details & Documents
PET/PP or glass.
- With buffered citrate
- With paper lable
- Hemogard™ closure
Citrate tubes
Specifiche
- Tipo di chiusura:BD Hemogard™
- Ø:13 mm
- Volume:2,7 ml
- Descrizione:Blood Collection tube, BD Vacutainer®
- Lunghezza:75 mm
- Materiale:Plastica
- Colore tappo:azzurro
- Additiva:Sodium citrate (0,109 M)