Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottiglioni

Bottiglioni

10 L, UN approval: UN 3H1/Y/1.9, 195×225×320 mm, GL 51
Codice catalogo KART1782
Nome del fornitore:   KARTELL
Bottiglioni
Codice catalogo KART1782
Nome del fornitore:  KARTELL
Bottiglioni
Bottiglioni

10 L, UN approval: UN 3H1/Y/1.9, 195×225×320 mm, GL 51

Price
511.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents

HDPE, translucent with black screw cap.

  • With comfortable handle and secure seal cap following DIN recommendations
  • Conform to UN regulation on transportation of dangerous liquids
  • Suitable for foodstuff

Ideal for storing and transporting liquids.

Specifiche
  • Filettatura:
    GL 51
  • Capacità:
    10 L
  • Descrizione:
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
  • L×P×A:
    195×225×320 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.