Funnels, powder
80 mm
Katalognr. WITG5.790.004
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Powder funnels, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with short wide stem.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Technische Daten
- Ø esterno imbuto:80 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..