Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling heads
Distilling heads
14/23 NS, 14/23 NS
Codice catalogo WITG1.010.001
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Distilling heads
Codice catalogo WITG1.010.001
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Distilling heads
Distilling heads
14/23 NS, 14/23 NS
Price
38.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With one NS socket and two NS cones, descending angle: 75°.
Specifiche
  • Giunto conico per condensatore:
    14/23 NS
  • Giunto conico per matraccio:
    14/23 NS