Abbe refractometers, NAR
NAR-1T (liquids), 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Codice catalogo ATAG1211
Nome del fornitore: Atago
Vai a
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Specifiche
- Modello:NAR-1T (liquids)
- Range di misura:0 − 95 °Bx
- Indice di rifrazione:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:ATAG1211
- Misurazione della temperatura:5...50 °C
- Sensore di temperatura:±0,2 °C
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,2 °C
- Sorgente luminosa:LED
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Prisma, secondario per NAR-1T•LO
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Unità display Thermo (DTM-1), per NAR-1T•LO, NAR-2T•LO e NAR-2T•HIUnità display Thermo (DTM-1), per NAR-1T•LO, NAR-2T•LO e NAR-2T•HIATAGRE-1165Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo per lampada, per rifrattometri NAR-1T•LO
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Prisma, secondario, per NAR-3T