Orders LinkContactUsLinkComponent
Space-saving canisters
Space-saving canisters
Con sensore di livello, 5 L, naturale, S95, With floater, 65×405×330 mm
Codice catalogo 590-0795
Nome del fornitore:   S.C.A.T.
Space-saving canisters
Codice catalogo 590-0795
Nome del fornitore:  S.C.A.T.
Space-saving canisters
Space-saving canisters
Con sensore di livello, 5 L, naturale, S95, With floater, 65×405×330 mm
Price
150.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SCAT space-saving canisters for use where space is limited in the laboratory, e.g. next to the HPLC system, in narrow spaces or safety cabinets. SCAT space-saving canisters offer the same high safety standards as conventional SCAT canisters.
  • Made of polypropylene (PP) with S50 thread
  • The capacity is standardised 5 L
  • Available as standard without float or optionally with a float for level control
SCAT space-saving canisters offer a clever alternative to conventional SCAT canisters by requiring only a fraction of the floor space for storage, without compromising on capacity.
Specifiche
  • Filettatura:
    S95
  • Tipo:
    With floater
  • Capacità:
    5 L
  • Colore:
    naturale
  • Descrizione:
    Con sensore di livello
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    65×405×330 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Base, stainless steel
    Base, stainless steel
    SCTV199050
    141×130×200 mm
    Space saving canisters
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.60
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..