Orders LinkContactUsLinkComponent
Kit RT-PCR, Verso™
Verso™ cDNA Kit, 100×20 µl reactions, 1 KIT
Codice catalogo 733-1098
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Kit RT-PCR, Verso™
Codice catalogo 733-1098
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Kit RT-PCR, Verso™
Kit RT-PCR, Verso™
Verso™ cDNA Kit, 100×20 µl reactions, 1 KIT
Numero CAS:  
Price
SFr. 1’030.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Il sistema RT-PCR Verso™ unisce un enzima di trascrizione inversa, opzioni di innesco migliorate e tamponi ottimizzati per generare cDNA di lunghezza intera e ad alta resa. Con un'ampia varietà di opzioni kit per le reazioni RT-PCR mono e bifase, il sistema Verso™ garantisce flessibilità e sensibilità ottimali in un formato facile da usare.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Verso™ cDNA Kit, 100×20 µl reactions
  • Cat. No.:
    733-1098
  • Applicazione:
    RT-qPCR dye
Specifiche