Shoe covers
In PE, blu, 150 mm, 360 mm
Codice catalogo 113-0677
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
These shoe covers for laboratory use are available in various materials and sizes.
- Elasticated opening for increased strength
- Non slip sole (113-0678)
- Waterproof (113-0677)
Documents
GMEQOJP001_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:In PE
- Altezza:150 mm
- Lunghezza:360 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-0677
- Applicazioni per abiti:Laboratory