Saccharometers
40 - 50, 0,1, 260 mm
Codice catalogo AMARH845036
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:260 mm
- Divisione:0,1
- Range di misura:40 - 50