Accessori
Cavo di connessione APH 530 compatibile con stampante APH 510 PRT110, lunghezza: 10 m, Ø 10 mm, PG 8535, PG 8536, PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593
Codice catalogo 141-0491
Nome del fornitore: MIELE
Vai a
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specifiche
- Descrizione:Cavo di connessione APH 530 compatibile con stampante APH 510 PRT110, lunghezza: 10 m, Ø 10 mm
- Seq:02
- Per:PG 8535, PG 8536, PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593