Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori | Avantor
Accessori
Tappi Cryobank/Bank-It™, rosso
Katalognr. 479-1075
   Produzione a basso impatto
Accessori
Katalognr. 479-1075
   Produzione a basso impatto
Accessori
Accessori
Tappi Cryobank/Bank-It™, rosso
Preis
187.00 SFr.
Verkauf
Gültig bis 31/03/2026
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement.
  • Available in different colours for simplified sample tracking
  • Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
Technische Daten
  • Colore:
    rosso
  • Descrizione:
    Tappi Cryobank/Bank-It™
  • Seq:
    34
  • Cat. No.:
    479-1075
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS