Accessori
Tappi Cryobank/Bank-It™, verde
Codice catalogo 479-1074
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Accessori
Codice catalogo 479-1074
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement.
- Available in different colours for simplified sample tracking
- Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
Specifiche
- Colore:verde
- Descrizione:Tappi Cryobank/Bank-It™
- Seq:32
- Cat. No.:479-1074
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS