Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Tappi Cryobank/Bank-It™, verde
Codice catalogo 479-1074
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Accessori
Codice catalogo 479-1074
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Accessori
Accessori
Tappi Cryobank/Bank-It™, verde
Price
SFr. 187.00
Promo
Valido fino al 31/03/2026
Log in per disponibilità
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement.
  • Available in different colours for simplified sample tracking
  • Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
Specifiche
  • Colore:
    verde
  • Descrizione:
    Tappi Cryobank/Bank-It™
  • Seq:
    32
  • Cat. No.:
    479-1074
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS