ICP-MS tuning solutions
ICP-MS stock tuning solution, 5 elements in diluted nitric acid, Li, Y, Ce, Tl, Co, 10 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Codice catalogo HEWL5188-6564
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
ICP-MS tuning solutions
Codice catalogo HEWL5188-6564
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
PA Tuning solution set includes Tuning 1 and Tuning 2 solutions.
Tuning 1: 20 ppm each of Zn, Be, Cd, As; 10 ppm each of Ni, Pb, Mg; 5 ppm each of Tl, Na, Al, U, Cu, Th, Ba, Co, Sr, V, Cr, Mn, 6Li, Sc, In, Lu, Bi; 2,5 ppm each of Y, Yb; matrix 2 to 5% HNO₃
Tuning 2: 10 ppm each of Mo, Sb, Sn, Ge, Ru, Pd; 5 ppm of Ti, Ir; matrix 10% HCl and 1% HNO₃ with trace amounts of HF.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP-MS stock tuning solution, 5 elements in diluted nitric acid, Li, Y, Ce, Tl, Co
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..