Density Hydrometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001, 160 mm
Codice catalogo GERI0020
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Seq:15
- Divisione:0,001
- Range di misura:1,720 - 1,780 g/ml