Orders LinkContactUsLinkComponent
Assortment Boxes
330×220×70 mm
Codice catalogo SEMA0430
Nome del fornitore:   SEMADENI
Assortment Boxes
Codice catalogo SEMA0430
Nome del fornitore:  SEMADENI
Assortment Boxes
Assortment Boxes
330×220×70 mm
Price
SFr. 29.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Assortment and storage boxes, made of polystyrene, are crystal clear with hinged lid and without divisions.
 : The partitions allow storage boxes (330×220 mm) to be divided into convenience in many variants. Comes in different colours. The lids are transparent in colour.
Specifiche
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    330×220×70 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    SEMA0446
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 62 mm height
    SEMA0442
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 62 mm height
    SEMA0443
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    SEMA0445
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    SEMA0436
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    SEMA0435
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 62 mm height
    SEMA0444
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    SEMA0437
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 23 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 23 mm height
    SEMA0431
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 62 mm height
    SEMA0441
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    SEMA0448
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    SEMA0449
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    211-2743
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    SEMA0439
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    SEMA0447
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    SEMA0440
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6.80