Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Codice catalogo COWI010.1245
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Codice catalogo COWI010.1245
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Price
SFr. 90.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifiche
  • Cono (NS):
    45/40
  • Altezza:
    65 mm