Double bossheads
Double bosshead, heart screw M6, Acciaio inossidabile 18/10, 16,5 mm
Codice catalogo BOCH5353
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Specifiche
- Descrizione:Double bosshead, heart screw M6
- Materiale:Acciaio inossidabile 18/10
- per Ø asta:16,5 mm