EPOFIX-KIT, RESIN AND HARDENER 1 * 800 g
Codice catalogo MSPP40200029
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
EPOFIX-KIT, RESIN AND HARDENER 1 * 800 g
Codice catalogo MSPP40200029
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per centrifuga, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Piastra Petri, PS
Nome del fornitore: VWR Collection
Piastre J.T.Baker®, a pozzetto quadrato
Nome del fornitore: Avantor
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
Pipette sierologiche, Stripette™
Nome del fornitore: Corning
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Divaricatori, a L, monouso
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per microcentrifuga Eppendorf® Protein LoBind®
Nome del fornitore: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF