Orders LinkContactUsLinkComponent
Base per stativo
315×200 mm, 4,0 kg
  241-0348
Base per stativo
  241-0348
Base per stativo
Base per stativo
315×200 mm, 4,0 kg
SFr. 73.30
1 * 1 ST
In acciaio inox. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile.
  • Piedi in gomma per un equilibrio stabile
  • Superfici lisce per operazioni di pulizia semplici e rapide
  • Robuste
DIN 12892/55
 : A norma DIN 12892/55
  • L×L:
    315×200 mm
  • Seq:
    07
  • Peso:
    4,0 kg