Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rosso, Non sterile, Bulk
N° de catalogue DELT409752
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø est:57 mm
- Confezione:Bulk
- Versione:Non sterile
- Capacità:150 ml
- Altezza:73 mm
- Seq:01
- Colore tappo:rosso