Elettrodi pH combinato, ScienceLine
H 61-500, 0 - 14, 0...100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×500 mm, Testa a spina*, Ampia gamma di applicazioni
Codice catalogo 662-2173
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Elettrodi combinati per applicazioni gravose, adatti a tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo.
- Massima accuratezza di misurazione e omogeneità, con una vita utile ottimale del sensore
- Massima adattabilità per tutte le applicazioni, anche ad alte temperature
- Per misurazioni in recipienti profondi lunghi fino a 600 mm, in provette MMR con diametro di 3 mm e palloni a fondo sferico con cono standard NS 14,5
* Senza cavo (disponibile separatamente).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
Informazioni per l'ordine: con numero di serie e certificato di qualità. Elettrodi con testa a spina forniti senza cavo (da ordinare separatamente).
Specifiche
- Connettore:Testa a spina*
- Ø×L:12×500 mm
- Per:Ampia gamma di applicazioni
- Tipo:H 61-500
- Materiale:Vetro
- Seq:01
- Diafr.:Platino
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Connettore BNC
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Connettore-R
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Connettore DIN
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo, 1 m, con spina S7/BNC