pH and ORP electrodes
Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana a cupola, vetro S, punto zero pH = 7,0, S 2781 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Vetro, 12×120 mm, Spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285112093
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:S 2781 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana a cupola, vetro S, punto zero pH = 7,0
- Materiale:Vetro
- Temperatura:+10...+135 °C
- pH:2 - 14