Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Giunto smerigliato, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285112406
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:S 9180
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:17
- Diafr.:Giunto smerigliato
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:+10...+135 °C
- pH:2 - 14