Temperature stabilisation jacket
Quick-release closure
Codice catalogo SCOI285405549
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
- Support plate to facilitate the use
- Quick-action seal to simplify the changing viscometers
- Additional hole in the support plate so that a control thermometer can fit
Suitable for use with Ubbelohde viscometers.
Specifiche
- Descrizione:Quick-release closure
- Seq:103
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..