Screw thread vials
5,00 ml, Flat bottom, 18×50 mm, Vetro, trasparente, No, Screw, 15-425
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
Ordering information: Caps are supplied separately.
Packaging: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:15-425
- Ø×A:18×50 mm
- Capacità:5,00 ml
- Colore:trasparente
- Materiale:Vetro
- Seq:01
- Tipologia tappo:Screw
- Fondo:Flat bottom