Capsule di Petri
Capsula di Petri, con coperchio, 75 mm, 20 mm, Non sterili
Codice catalogo BOCH8636
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:75 mm
- Sterilità:Non sterili
- Descrizione:Capsula di Petri, con coperchio
- Altezza:20 mm