Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts for vials, WHEATON®

Inserts for vials, WHEATON®

Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,25 ml, Flat bottom, Vetro, No
Codice catalogo WHEA225350-531
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Inserts for vials, WHEATON®
Codice catalogo WHEA225350-531
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Inserts for vials, WHEATON®
Inserts for vials, WHEATON®

Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,25 ml, Flat bottom, Vetro, No

Price
SFr. 277.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tappo incluso:
    No
  • Capacità:
    0,25 ml
  • Descrizione:
    Limited volume insert for 1,8 ml vial
  • Materiale:
    Vetro
  • Fondo:
    Flat bottom
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..