Reference electrodes, ScienceLine
Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, con sistema a doppio elettrolita, giunto conico standard NS 14,5, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 3920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Giunto smerigliato, 10×103 mm
Catalog # SCOI1070075
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specifications
- Ø×L:10×103 mm
- Tipo:B 3920+ Ag/AgCl
- Descrizione:Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, con sistema a doppio elettrolita, giunto conico standard NS 14,5, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Giunto smerigliato
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:0 - 14