Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®

Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®

Bidone in plastica, 25 kg
Codice catalogo 27959.460
Ossidante
Tossico
Ambiente
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 27959.460
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  7632-00-0
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio nitrito ≥98%, GPR RECTAPUR®

Bidone in plastica, 25 kg

Numero CAS:  7632-00-0
Price
SFr. 1’080.00
Log in per disponibilità
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Diazotizing salts
  • Numero CAS:7632-00-0
  • Formula:NaNO₂
  • Numero MDL:MFCD00011118
  • Molecular Weight:69 g/mol
  • IndexMerck:13,08721
  • Punto di ebollizione:320 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:284 °C
  • Densità:2,168 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-555-9
  • UN:1500
  • ADR:5.1 (6.1),III
Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Assay:
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
  • Conf:
    25 kg

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..