Tute, Tritex® pro, SMS
bianco, XXL
Codice catalogo 113-0656
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Tute, Tritex® pro, SMS
Codice catalogo 113-0656
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Vai a
Product Details & Documents
La tuta, realizzata in tessuto SMS a tre strati, è robusta, traspirante e antistatica. Questa tuta protettiva offre comfort in tutte le aree di lavoro.
- Hood with elastic tie
- Zip covering strip
- Elasticated waist, sleeves and legs
La tuta è idonea per attività di produzione e imbottigliamento nei settori alimentare, farmaceutico o cosmetico, per attività di produzione e lavorazione nei settori chimico e veterinario, ecc.
Colour: White.
Certifications: CE 0624, Cat. III, tipo 5 + 6
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Seq:03
- Cat. No.:113-0656
- Antistatico:+
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Food
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



