Sample tubes, PS, flat base, without caps, Corning® Gosselin™
50 ml, 95 mm, 28,7 mm, trasparente, non sterile
Codice catalogo GOSSFLY50-01
Nome del fornitore: Corning
Sample tubes, PS, flat base, without caps, Corning® Gosselin™
Codice catalogo GOSSFLY50-01
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
PS tubes are suitable for a broad range of applications.
Specifiche
- Ø est:28,7 mm
- Tipo:non sterile
- Capacità:50 ml
- Colore:trasparente
- Lunghezza:95 mm
- Seq:02
- Cat. No.:GOSSFLY50-01
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Borre