Cavity slides
Cavity slides, trasparente, 3, 1,5 mm
Codice catalogo HECH42412010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Cavity microscopy slides.
- Ground edges
- Made from clear glass
Suitable for staining applications in microscopy.
Specifiche
- N. di pozzetti:3
- Colore:trasparente
- Descrizione:Cavity slides
- Seq:03
- Spessore:1,5 mm