Sonde di precisione
Pointed PT1000 probe with 1500 mm red silicone cable, TPX 400-40, 3×120 mm
Codice catalogo EBRO1341-4168
Nome del fornitore: EBRO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
EBRO1341-5416_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Pointed PT1000 probe with 1500 mm red silicone cable, TPX 400-40
- Seq:10
- Ø×L:3×120 mm
- Cat. No.:EBRO1341-4168