Automation tips for Tecan®, Axygen®
TTF-50-CBK-HTR-S, 50 µl, +, +, Nero, LiHA-1, -4, -8, 24 rack da 96
Codice catalogo 732-0982
Nome del fornitore: Corning
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Codice catalogo 732-0982
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Polipropilenedisponibili, con filtro e senza filtro, sterili e non sterili
- Puntali neri conduttivi per protocolli di rilevamento del livello di liquido
- Punta fine ottimizzata per un'erogazione accurata
- Certificati esenti da RNasi, DNasi ed endotossine
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
: Packaged in plastic blister packs.
: * Confezione economica ad avvolgimento in cartone
Specifiche
- Confezione:24 rack da 96
- Sterili:+
- Volume:50 µl
- Seq:13
- Stile punta:TTF-50-CBK-HTR-S
- Colore puntale:Nero
- Per uso con:LiHA-1, -4, -8
- Filtro:+
- Cat. No.:732-0982
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa