Orders LinkContactUsLinkComponent
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Automation tips for Tecan®, Axygen®
TTF-200-CBK-HTR-S, 200 µl, +, +, Nero, LiHA-1, -4, -8, 24 rack da 96
Codice catalogo 732-0980
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Corning
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Codice catalogo 732-0980
Nome del fornitore:  Corning
   Produzione a basso impatto
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Automation tips for Tecan®, Axygen®
TTF-200-CBK-HTR-S, 200 µl, +, +, Nero, LiHA-1, -4, -8, 24 rack da 96
Price
SFr. 490.00
Log in per disponibilità
1 * 2.304 ST
Product Details & Documents
Polipropilenedisponibili, con filtro e senza filtro, sterili e non sterili
  • Puntali neri conduttivi per protocolli di rilevamento del livello di liquido
  • Punta fine ottimizzata per un'erogazione accurata
  • Certificati esenti da RNasi, DNasi ed endotossine
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
Packaging: Packaged in plastic blister packs.
Caution: * Confezione economica ad avvolgimento in cartone
Specifiche
  • Confezione:
    24 rack da 96
  • Sterili:
    +
  • Volume:
    200 µl
  • Seq:
    18
  • Stile punta:
    TTF-200-CBK-HTR-S
  • Colore puntale:
    Nero
  • Per uso con:
    LiHA-1, -4, -8
  • Filtro:
    +
  • Cat. No.:
    732-0980
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa