Tip refill systems, Axygen®
1 - 200 µl, -, Trasparente, 10 rack da 96 pezzi (impilabile)
Codice catalogo 732-0956
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Transparent PP, autoclavable.
- Easy to load refill racks
- Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
- Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
Documents
Specifiche
- Confezione:10 rack da 96 pezzi (impilabile)
- Sterili:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:02
- Colore puntale:Trasparente